アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
crystals, granules or powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
色
white to off-white
mp
78 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935727-50G:
935727-VAR:
935727-250G:
935727-BULK:
試験成績書(COA)