Merck
252115
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzoyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
266.46
Beilstein:
2042672
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
mp
27-31 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H4ClIO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
InChI Key
MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Iodobenzoyl chloride has been used in:
  • palladium-catalyzed synthesis of carbomethoxy functional group-induced isoindolin-1-ones
  • preparation of starting materials required for the synthesis of novel cyclic derivatives of pentavalent iodine, benziodazole oxides
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252115-BULK:
252115-5G:4548173987378
252115-VAR:
252115-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of isoindolin-1-ones via palladium-catalyzed intermolecular coupling and heteroannulation between 2-iodobenzoyl chloride and imines.
Cho CS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(20), 3891-3893 (2000)
Synthesis and reactions of amino acid-derived benziodazole oxides: new chiral oxidizing reagents.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 41(28), 5299-5302 (2000)