Merck
720011
Sigma-Aldrich
カリウム 2-ヨード-5-メチルベンゼンスルホナート
greener alternative
別名:
Pre-IBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6IKO3S
CAS番号:
分子量:
336.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
288-292 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].Cc1ccc(I)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H7IO3S.K/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11;/h2-4H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
LFQHEPUFDZVNHD-UHFFFAOYSA-M
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
アプリケーション
  • アルコール酸化の触媒
Catalyst for greener oxidation of alcohols using Oxone as the terminal oxidant. Alternative to stoichiometric hypervalent iodine oxidants.
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
720011-1G:4548173998923
720011-10G:4548173998916
720011-BULK:
720011-5G:4548173998930
720011-VAR:
試験成績書(COA)