Merck
559873
Sigma-Aldrich
Dess-Martin ペルヨージナン 溶液
0.3 M in methylene chloride
別名:
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
0.3 M in methylene chloride
bp
40 °C
密度
1.369 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
InChI Key
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルコ-ルからアルデヒドまたはケトンへの穏やかな酸化に幅広く利用されている試薬
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
559873-1ML:4548173169859
559873-25ML:4548173169866
559873-VAR:
559873-5ML:4548173169873
559873-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dess, D. B.; Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4155-4155 (1983)