Merck
661384
Sigma-Aldrich
2-ヨードキシ安息香酸
contains stabilizer, 45 wt. % (IBX)
別名:
SIBX, 安定化IBX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5IO4
CAS番号:
分子量:
280.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
含みます
stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
45 wt. % (IBX)
SMILES記法
OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
CQMJEZQEVXQEJB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
DMSO存在下でFmoc-保護アミノアルコールを対応するアミノアルデヒドに酸化するために使用する試薬です
IBXのような爆発性がなく優れた反応性と選択性を示す、安定化されたIBX(SIBX)
その他情報
この物質は安息香酸とイソフタル酸で安定化されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
661384-250G:
661384-10G:4548173997506
661384-50G:4548173997520
661384-1G:4548173997513
661384-BULK:
661384-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aurélie Ozanne et al.
Organic letters, 5(16), 2903-2906 (2003-08-02)
[reaction: see text] SIBX is a nonexplosive formulation of IBX that can be used as a suspension in a variety of standard organic solvents such as refluxing EtOAc and THF to oxidize safely alcohols into aldehydes and ketones. The use
Stefanie Deike et al.
Bioorganic chemistry, 101, 104012-104012 (2020-07-20)
Aggregation of amyloid peptides results in severe neurodegenerative diseases. While the fibril structures of Aβ40 and Aβ42 have been described recently, resolution of the aggregation pathway and evaluation of potent inhibitors still remains elusive, in particular in view of the
Synthetic Communications, 37, 3493-3493 (2007)
Roberta Bernini et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(31), 6506-6512 (2017-03-14)
A hydroxytyrosol (HTyr)-enriched fraction containing HTyr 6% w/w, derived from Olea europaea L. byproducts and obtained using an environmentally and economically sustainable technology, was lipophilized under green chemistry conditions. The effects of three fractions containing hydroxytyrosyl butanoate, octanoate, and oleate
F Clemente et al.
Bioorganic chemistry, 98, 103740-103740 (2020-03-23)
The enzyme glucocerebrosidase (GCase) has become an important therapeutic target due to its involvement in pathological disorders consequent to enzyme deficiency, such as the lysosomal storage Gaucher disease (GD) and the neurological Parkinson disease (PD). Pharmacological chaperones (PCs) are small