Merck
I22005
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,940
¥4,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,940
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2S2
CAS番号:
分子量:
150.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
I22005-25G:
I22005-100G:
I22005-BULK:
I22005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample