Merck
247545
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルジスルフィド
97%
別名:
tert-ブチルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,910
500 ML
¥29,270
¥8,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,910
500 ML
¥29,270
About This Item
化学式:
(CH3)3CSSC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
178.36
Beilstein:
1698170
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビス(アセチルアセトナート)オキソバナジウムおよびキラルシッフ塩基配位子によって触媒されるジ-tert-ブチルジスルフィドがH2O2存在下で酸化される機構が調査されています[1]
アプリケーション
ジ-tert-ブチルジスルフィドは、対称型および混合型ジスルフィド吸着物からの金担持薄膜の調製に使用されています[2]
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247545-100ML:
247545-500ML:
247545-5ML:
247545-VAR:
247545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoonsu Park et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2021-01-13)
Colloidal nanoparticles (NPs) have been recently spotlighted as building blocks for various nanostructured devices. Their collective properties have been exhibited by arranging them on a substrate to form assembled NPs. In particular, electrophoretic deposition (EPD) is an emerging fabrication method
Suzanne A Blum et al.
The Journal of organic chemistry, 68(1), 150-155 (2003-01-08)
The mechanism of the oxidation of di-tert-butyl disulfide (1) to the chiral thiosulfinate (2) by H(2)O(2) catalyzed by bis(acetylacetonato)oxovanadium and a chiral Schiff-base ligand (3) has been investigated. Techniques included (51)V NMR spectroscopy, solvent effects on reaction enantioselectivity, and the
Contact angle goniometry, ellipsometry, XPS, and TOF-SIMS analysis of gold-supported, mixed self-assembled monolayers formed from mixed dialkyl disulfides.
Offord DA, et al.
Langmuir, 10(3), 761-766 (1994)
Yang Liu et al.
ACS nano, 12(8), 7803-7811 (2018-07-10)
Heterogeneous copper sulfide based nanostructures have attracted intense attention based on their potential to combine the plasmonic properties of copper-deficient copper sulfides with properties of other semiconductors and metals. In general, copper sulfides are versatile platforms for production of other