Merck
W322806
Sigma-Aldrich
プロピルジスルフィド
≥98%, FG
別名:
二硫化ジプロピル, 二硫化プロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SSCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
150.31
FEMA番号:
3228
Beilstein:
969200
EC Number:
欧州評議会番号:
540
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.014
NACRES:
NA.21
官能:
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピルジスルフィドはタマネギ、チャイブおよびワケギなどのネギ類で主に検出される揮発性香味化合物です。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W322806-1KG-K:4548173976112
W322806-100G:
W322806-BULK-K:
W322806-5KG:
W322806-100G-K:4548173976105
W322806-VAR-K:
W322806-5KG-K:4548173976129
W322806-SAMPLE:
W322806-1KG:
W322806-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volatile constituents of the distilled oils of Welsh onions (Allium fistulosum L. variety maichuon) and scallions (Allium fistulosum L. variety caespitosum).
Kuo MC & Ho CT.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(1), 111-117 (1992)
Volatile flavor components of chive (Allium schoenoprasum L.).
Hashimoto S, et al.
Journal of Food Science, 48(6), 1858-1859 (1983)
Han-Seung Shin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(26), 7684-7690 (2002-12-12)
Organosulfur compounds and sodium bisulfite significantly inhibited (P < 0.05) heterocyclic aromatic amine (HAA) formation in model systems containing phenylalanine, creatinine, and glucose. There was, however, no inhibition by the same compounds in a model system containing only phenylalanine and
C Teyssier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(6), 648-654 (2000-05-23)
The metabolism of dipropyl disulfide (DPDS), an Allium sulfur compound, was investigated in rat liver cell subfractions and in an isolated perfused rat liver. DPDS is oxidized to dipropyl thiosulfinate (DPDSO) by rat microsomes. The contribution of cytochrome P450 enzymes
Volatile flavor compounds from onion.
Boelens M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 984-991 (1971)