Merck
P50773
Sigma-Aldrich
2-プロパンチオール
≥97%
別名:
イソプロピルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥6,490
500 ML
¥20,000
¥6,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥6,490
500 ML
¥20,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSH
CAS番号:
分子量:
76.16
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
455 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P50773-BULK:
P50773-100G:
P50773-VAR:
P50773-500ML:
P50773-10L:
P50773-500G:
P50773-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)