HAM80039
HAM80039-1EA
¥12,060
1 of 10
HAM80075
Hamilton® syringe
20734
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
Supelco
20779
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe
HAM203349
20972
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
28614-U
Hamilton® 701Nシリンジ
HAM203361
HAM204001
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
Gastight syringe
autoclavable: nomodel
Hamilton
10-50 °C temp. range (50-122 °F)1000 psig pressure
0.46 mm × 6.6 mm
0.13 mm × 0.47 mm
26s
10 μL × 51 mm
suitable for chromatography
Hamilton®シリンジ
液体の処理・分注
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
26719
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、硬化ニードル
28632-U
Hamilton® 1701N syringe
57328-U
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS)
28615-U
Sigma-Aldrich
32213
メタノール