Merck
28615-U
Hamilton® 701Nシリンジ
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton Precision Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel (point style 1)
ニードルサイズ
26s ga (cone tip)
特徴
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203205
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
このシリンジは、新しいCTC GC PAL計測装置に適合するように再設計されました。
A200S計測装置にご使用の場合は、Hamilton部品番号29612-U (10μL)、29613-U (25μL)、または29614-U (100μL)シリンジをご注文ください。これらは、平滑な先端が付いた51 mm針の22 sゲージシリンジです。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート