Merck
H12854
Sigma-Aldrich
1-ヘキセン-3-オール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H12854-10G:
H12854-VAR:
H12854-50G:
H12854-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes