アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
267848-BULK:
267848-VAR:
267848-100G:
267848-25G:
267848-5G:
試験成績書(COA)