安全性情報
GF42954497
テルル
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
別名:
TE006010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,320
¥65,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,320
About This Item
UNSPSCコード:
12141913
NACRES:
NA.23
¥65,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 429-544-97
重量
50 g
部分最大サイズ
75 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF42954497-1EA:4548174014585
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)