Merck
266418
Sigma-Aldrich
テルル
powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,520
100 G
¥25,600
500 G
¥80,600
¥9,520
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,520
100 G
¥25,600
500 G
¥80,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Te
CAS番号:
分子量:
127.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141913
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,520
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
粒径
−200 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
密度
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Te]
InChI
1S/Te
InChI Key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テルルは非放射性で、カルコゲン族の中で最も重い元素です。-2から+6まで、幅広い酸化状態を示します。冶金やエレクトロニクスの分野で広く使用されています。
アプリケーション
テルルは、以下を調製する際の前駆体として使用できます。
  • ソルボサーマル合成によるCdTeナノ粒子など、半導体用のテルルベースのナノ材料。
  • 生理活性化合物の蛍光測定用の量子ドット溶液。
  • 溶融急冷SPS法によるCu4Mn2Te4などの熱電材料。
テルルは、水酸化カリウムと併用して、芳香族カルボニル化合物の定量的ピナコール化を媒介します。[1]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
266418-500G:4548173934532
266418-25G:4548173934525
266418-BULK:
266418-100G:4548173934518
266418-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
テルル shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
452378
テルル
テルル lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
GF02899828
テルル
テルル powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
GF42954497
テルル
テルル powder, 75 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
GF64052647
テルル
テルル powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
GF69312427
テルル
Khan, R.H. et al.
Synthetic Communications, 27, 2193-2193 (1997)
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Hridyesh Kumar et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 327-334 (2013-08-06)
The present work describes synthesis of water soluble L-cysteine-functionalized CdTe quantum dots (QDs) with size tunable emission at different time intervals for chitosan based film. The characterization of the synthesized CdTe QDs-chitosan film was made by Fourier transform infrared (FTIR)
Edward R T Tiekink
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(21), 6390-6395 (2012-01-19)
Despite being disparaged for their malodorous and toxic demeanour, compounds of selenium, a bio-essential element, and tellurium, offer possibilities as therapeutic agents. Herein, their potential use as drugs, for example, as anti-viral, anti-microbial, anti-inflammatory agents, etc., will be surveyed along
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf