アッセイ
99.995% trace metals basis
mp
733 °C (lit.)
密度
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
InChI Key
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 有機太陽電池デバイスの正孔抽出電極製造用のシード層として。TeO2を添加すると、電極の光透過率が向上します。
- ガンマ線遮蔽やその他光学用のテルライトガラスを製造する出発材料として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204552-2G:4548173930442
204552-BULK:
204552-50G:4548173930459
204552-VAR:
204552-10G:4548173930435