Merck
733482
Sigma-Aldrich
テルル化ビスマス(III)
greener alternative
powder, −325 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
テルル化ビスマス, 三テルル化二ビスマス, 三二テルル化ビスマス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,600
¥13,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,600
About This Item
化学式:
Bi2Te3
CAS番号:
分子量:
800.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−325 mesh
mp
573 °C
585 °C (lit.)
密度
7.642 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Te]=[Bi][Te][Bi]=[Te]
InChI
1S/2Bi.3Te
InChI Key
GUYIRKJSQUOSJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2成分からなるカルコゲニドであるテルル化ビスマ(III)は、自然界では鉱物のテルル蒼鉛鉱として存在します。1-2
テルル化ビスマス(III)(Bi2Te3)は、トポロジー絶縁体になる熱電材料であり、大きな絶縁性ギャップと、ギャップレスエッジを有する量子材料です。化学法、電着法、分子ジェット法など種々の方法で薄膜を形成します。[1][2]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Bi2Te3は、パルスファイバーレーザなど、さまざまなフォト光関連用途で可飽和吸収体として使用できます。[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733482-5G:4548173924298
733482-BULK:
733482-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
テルル powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Sigma-Aldrich
264865
テルル
Organic-inorganic nanohybrids as novel thermoelectric materials: hybrids of polyaniline and bismuth (III) telluride nanoparticles
Toshima N, et al.
Journal of Electronic Materials, 40(5), 898-902 (2011)
Journal of Physics. Conference Series, 1151(1), 012002-012002 (2019)
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 210(1), 012032-012032 (2017)
資料
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
さまざまな分野における最近の2D材料の合成の進歩とバイオセンシング用途についてまとめられています。
すべて表示
質問
  1. Is product 733482 considered n-type or p-type for its semiconductor properties?
    1 回答
    1. The material provided is not specifically synthesized as n-type or p-type, nor is it tested to determine such classifications. Additionally, measurements regarding the band structure of this product are not conducted, and hence, that information is not available.