アッセイ
99.7% trace metals basis
形状
powder
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
粒径
<50 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
試験法
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
266981-VAR:
266981-500G:4548173926476
266981-BULK:
266981-100G:4548173926469
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.