GF26918691
別名:
UR307925
1 of 10
Supelco
81367
ポリウレタン
Sigma-Aldrich
P110010
ポリビニル・ブチラール
GF03054642
Polyurethane
GF20677923
BR23728
BRAND® base for plastic bottle
GF29773963
BMSIPD960015ZOB
BeadBlaster™ 96 Zirconium Oxide Grinding Ball
182567
ポリ(ビニルブチラール-co-ビニルアルコール-co-酢酸ビニル)
243450
二酸化テルル
930229
Tweezer
rod
Goodfellow 269-186-91
100 mm
25 mm
blue
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF26918691-2EA: GF26918691-1EA: GF26918691-5EA: GF26918691-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
USP
1546707
高密度ポリエチレン
433497
ポリ(プロピレングリコール)、トリレン 2,4-ジイソシアナート末端
440744
ポリカプロラクトン
341584
ポリビニルアルコール
448869
キトサン