GF03054642
別名:
UR303810
1 of 10
Supelco
81367
ポリウレタン
GF29773963
Polyurethane
Sigma-Aldrich
446084
ポリウレタンジオール 溶液
GF20677923
GF31588229
Polyethylene Terephthalate
GF76359640
24241-U
Carboxen®-1006 PLOTキャピラリーGCカラム
755885
ウレタンアクリレートメタクリレート樹脂
GF66798589
Polyimide
GF16233836
foam
Goodfellow 030-546-42
100 × 100 mm
10 mm
0.08 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF03054642-1EA: GF03054642-5EA: GF03054642-2EA: GF03054642-20EA: GF03054642-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
Z380059
ブレスイージー®シーリング膜
U2500
ウレタン
430102
ポリスチレン
181110
ナイロン 6