GF29773963
別名:
UR303810
1 of 10
Supelco
81367
ポリウレタン
GF20677923
Polyurethane
GF03054642
Sigma-Aldrich
446084
ポリウレタンジオール 溶液
GF17633257
Silicon-germanium alloy, Si70Ge30
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
427160
ポリ(フッ化ビニリデン-co-ヘキサフルオロプロピレン)
430218
ポリ[4,4′-メチレンビス(フェニルイソシアネート)-alt-1,4-ブタンジオール/ジ(プロピレングリコール)/ポリカプロラクトン]
180912
ポリ(アクリロニトリル-co-ブタジエン)
427187
foam
Goodfellow 297-739-63
300 × 300 mm
10 mm
0.08 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
11 - Combustible Solids
WGK 3
GF29773963-2EA: GF29773963-5EA: GF29773963-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.