Merck
182567
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニルブチラール-co-ビニルアルコール-co-酢酸ビニル)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
別名:
ポリ(ビニルブチラル-ビニルアルコール-ビニル酢酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥21,200
500 G
¥35,400
¥21,200
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥21,200
500 G
¥35,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥21,200
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw 50,000-80,000 by GPC
組成
vinyl butyral, 80 wt. %
屈折率
n20/D 1.485
転移温度
Tg 62-72 °C
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI Key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(ビニルブチラール-コ-ビニルアルコール-コ-酢酸ビニル)(PVBA)は、塩分を含んだ環境で、銅の腐食に対する保護コーティングとして使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182567-VAR:
182567-BULK:
182567-250G:
182567-5G:
182567-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA