Merck
GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
別名:
UR303810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
foam
メーカー/製品名
Goodfellow 206-779-23
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
10 mm
かさ密度
0.08 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF20677923-10EA:
GF20677923-2EA:
GF20677923-1EA:
GF20677923-5EA:
試験成績書(COA)