GF17488895
別名:
BU391150
1 of 10
Sigma-Aldrich
440744
ポリカプロラクトン
Supelco
T-019
(−)-11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THC 溶液
C0980650
セチリジン 二塩酸塩
363502
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid]
38534
ポリ乳酸
GF45989881
ポリ乳酸-生体高分子
USP
1491300
オキシトシン
915092
Poly(3-hydroxybutyric acid)
189456
ポリ(エチレンオキシド)
916145
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvalerate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
film
Goodfellow 174-888-95
50 × 50 mm
0.015 mm
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.