Yes, cetirizine hydrochloride is the same compound as cetirizine dihydrochloride, there are no differences between the two. They have the same molecular weight.
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetirizine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
適用法令
Jan Code
C0980650-100MG:
C0980650:
C0980650-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ