安全性情報
GF45989881
ポリ乳酸-生体高分子
(PLA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
別名:
ME346310
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,500
¥44,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥44,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 459-898-81
重量
100 g
natural
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
最新のSDS情報を得るにはwww.goodfellow.comにアクセスしてください。
アプリケーション
  • Polylactic acid(PLA)バイオコポジット:加工、添加剤製造、および先端的用途:バイオポリマー、特にPLC、の製造に対する熱意と、その環境的・機械的に好ましい性質によるさまざまな分野での用途について考察しています(RA Ilyas, SM Sapuan, MM Harussani, M Hakimi, 2021)。
  • バイオポリマーコンポジットの合成と用途:生分解性バイオポリマーコンポジットとナノコンポジットの開発と応用を取り上げており、その広い用途と環境上の利点からPLAに重点を置いています(AM Díez-Pascual, 2019)。
  • poly (lactic acid)に基づくバイオポリマーブレンド:工業部門や環境部門における応用範囲を拡大するために不可欠な機械的・熱的性質を向上させるための、他のバイオポリマーとのPLAのブレンディングに注目しています(R Al-Itry, K Lamnawar, A Maazouz, 2015)。
  • polylactic acid(PLA)に基づく食品接触バイオポリマーからのオリゴマーの移動:食品包装に使用される際のPLAの安全性と化学的特性を調べ、さまざまな条件下におけるその成分の移動とそれらの食品安全基準への準拠に注目しています(S Ubeda, M Aznar, P Alfaro, C Nerín, 2019)。
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF45989881-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roberto Scaffaro et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(18), 7739-7756 (2018-07-17)
Poly(lactic acid)-based antimicrobial materials received considerable attention as promising systems to control microbial growth. The remarkable physicochemical properties of PLA such as renewability, biodegradability, and US Food and Drug Administration (FDA) approval for clinical use open up interesting perspectives for
質問
1–6/6 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the ratio between PLLA and PDLA in this PLA product?
    1 回答
    1. Unfortunately, the ratio of Poly-L-Lactic acid to Poly-D-Lactic acid has not been determined.
      役に立ちましたか?
  4. At what temperature should it be dried?
    1 回答
    1. Typically GF45989881 is recommended to be dried at about 65 - 90 DegC.
      役に立ちましたか?
  5. What is the average Mw of this product
    1 回答
    1. The molecular weight of this material is 230,000 g/mol.
      役に立ちましたか?
  6. Does 1EA Packing of Polylactic Acid- Biopolymer (SKU -GF45989881-1EA) Contain 100 grams.
    1 回答
    1. Yes, as stated below the product name, this is a package of 100 grams.