Merck
189456
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンオキシド)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
別名:
PEO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,640
250 G
¥22,100
500 G
¥35,600
¥6,640
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,640
250 G
¥22,100
500 G
¥35,600
About This Item
化学式:
(-CH2CH2O-)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,640
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレンオキシド), average Mv ~900,000 (nominal), powder
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mv ~900,000 (nominal)
含みます
200-500 ppm BHT as inhibitor
粘度
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
転移温度
Tm 65 °C
密度
1.21 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレンオキシド)(PEO)は、さまざまな分子量で入手可能な合成親水性ポリマーです。エチレンオキシドの開環重合により生成します。この生体適合性ポリマーは、バイオメディカル研究、組織エンジニアリング、表面官能化の分野で広く使用できます。
アプリケーション
PEOはガラス転移温度が低く、 多くのアルカリ塩と複合体を形成できるので、 エネルギー貯蔵および変換デバイス用のポリマー電解質システム の調製に使用できます。
その水和性と膨潤性により、 選択的に薬物および遺伝子を送達するブロックコポリマーミセルの 調製において、前駆体として広く使用されています。
また、重金属イオンを吸着するナノ繊維膜の製造にも使用できます。
特徴および利点
  • ポリマー鎖の 優れた柔軟性
  • 低い 毒性
  • 高い 溶解力
  • 低いガラス転移温度
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
189456-BULK:
189456-500G:
189456-VAR:
189456-250G:
189456-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel O'Brien et al.
Biomedical microdevices, 21(3), 53-53 (2019-06-17)
The biocompatible and biodegradable polymer poly(glycerol sebacate), or PGS, is a rubber-like material that finds use in several biomedical applications. PGS is often cast into a mold to form desired structures; alternatively, blending PGS with other reinforcing polymers produces viscous
Shih-Heng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 20(7) (2019-04-04)
Peritendinous adhesion is a major complication after tendon injury and the subsequent repairs or reconstructions. The degree of adhesion can be reduced by the interposition of a membranous barrier between the traumatized tendon and the surrounding tissue. In the present
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced
P I Polimeni et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 14(3), 374-380 (1989-09-01)
The acute hemodynamic effects of an intravenously (i.v.) injected poly(ethylene oxide), Polyox WSR N-60K (dose 50 mg/kg), were studied in the open-chest rat anesthetized with sodium pentobarbital. The injectate is one of four drag-reducing polymers known to augment in vitro
D D Smyth et al.
Cardiovascular drugs and therapy, 4(1), 297-300 (1990-02-01)
Previous studies have demonstrated that Separan AP-30, a drag-reducing polymer, significantly decreased the formation of atherosclerotic plaques in rabbits fed a high-cholesterol diet. Furthermore, Separan AP-273, a polymer similar to but longer than Separan AP-30, markedly increased cardiac output in
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。