GF16672136
別名:
SN076010
GF16672136-1EA
¥38,970
1 of 10
Sigma-Aldrich
577995
ニッケル
576883
スズ
241547
Lead oxide
265640
GF05162217
243434
14509
203610
酸化鉛(II)
200964
エリスロシンB
266981
powder
Goodfellow 166-721-36
50 g
75 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF16672136-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.