Merck
576883
Sigma-Aldrich
スズ
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), ≥99% trace metals basis
別名:
Metallic tin, Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101716
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
粒径
<150 nm (SEM)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
スズのナノ粉末は、以下のようなさまざまなデバイスの作製に使用できます。
  • リチウムイオン電池[1][2]
  • 色素増感太陽電池(DSSC)[3]
  • 燃料電池[4]
  • スーパーキャパシタ[5]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
576883-5G:4548173944388
576883-VAR:
576883-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
A one-step approach towards carbon-encapsulated hollow tin nanoparticles and their application in lithium batteries
Cui G, et al.
Small, 3(12), 2066-2069 (2007)
Titanium nitride nanoparticles based electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells
Avasarala B, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(13), 1803-1805 (2009)
Stabilized TiN nanowire arrays for high-performance and flexible supercapacitors
Lu X, et al.
Nano Letters, 12(10), 5376-5381 (2012)
Tin-nanoparticles encapsulated in elastic hollow carbon spheres for high-performance anode material in lithium-Ion batteries
Zhang W, et al.
Advanced Materials, 20(6), 1160-1165 (2008)
Low-cost copper zinc tin sulfide counter electrodes for high-efficiency dye-sensitized solar cells
Xin X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(49), 11739-11742 (2011)