Merck
E47808
Sigma-Aldrich
ピルビン酸エチル
98%
別名:
2-Oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate, Ethyl methylglyoxylate, Methyl ethoxycarbonyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
116.12
Beilstein:
1071466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI Key
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピルビン酸エチルは、ニトロメタンと不斉ヘンリー反応を起こし、α-ヒドロキシβ-ニトロエステルを形成します。エナンチオ選択的水素化反応のメカニズムを研究するα-ケトエステルのモデル化合物として使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E47808-25G:
E47808-500ML:
E47808-10KG:
E47808-BULK:
E47808-100G:
E47808-100ML:
E47808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly Enantioselective Henry (Nitroaldol) Reaction of Aldehydes and ?-Ketoesters Catalyzed by N,N'-Dioxide-Copper (I) Complexes.
Qin B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9323-9328 (2007)
Lin Sun et al.
Journal of neurotrauma, 36(3), 421-435 (2018-06-23)
High mobility group box-1 (HMGB1) could function as an early trigger for pro-inflammatory activation after spinal cord injury (SCI). Spinal cord edema contributes to inflammatory response mechanisms and a poor clinical prognosis after SCI, for which efficient therapies targeting the
Runkuan Yang et al.
Critical care (London, England), 16(1), R9-R9 (2012-01-18)
Inflammation may critically affect mechanisms of liver injury in acetaminophen (APAP) hepatotoxicity. Kupffer cells (KC) play important roles in inflammation, and KC depletion confers protection at early time points after APAP treatment but can lead to more severe injury at
T J Percival et al.
The British journal of surgery, 99 Suppl 1, 66-74 (2012-03-28)
Extremity injury with ischaemia is the most common pattern of vascular trauma and is a challenge for surgeons who must make decisions about the timing and mechanism of limb reperfusion. In modern military conflicts, effective use of limb tourniquets and
Zheng-Gang Luan et al.
The Journal of surgical research, 181(1), 76-84 (2012-06-22)
Systemic inflammatory mediators have an important role in the development of acute pancreatitis. In this study, we investigated the effect of ethyl pyruvate (EP) on pancreas injury in rats with severe acute pancreatitis (SAP) and its possible mechanism. We randomly allocated