W245712
ピルビン酸エチル
natural, FG
別名:
Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl acetyl formate, Ethyl pyroracemate, Pyruvic acid ethyl ester
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal; rum; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI Key
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245712-SAMPLE:
W245712-VAR-K:
W245712-1KG:
W245712-100G-K:4548173969633
W245712-1KG-K:4548173969640
W245712-100G:
W245712-5KG-K:4548173969657
W245712-BULK-K:
W245712-5KG:
W245712-SAMPLE-K:
アクティブなフィルタ