Merck
371173
Sigma-Aldrich
ピルビン酸メチル
90%, technical grade
別名:
ピルビン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCO2CH3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1361953
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1.1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
InChI Key
CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピルビン酸メチルはピルビン酸のエステルです。R-(+)-乳酸メチルへのエナンチオ選択的水素化により触媒されるシンコニジンにより修飾されるPt/シリカEUROPT-1での表面状態が調べられました。 微細分散ポリビニルピロリドンで安定化され、同様のアルミナで担持されたシンコニジン修飾イリジウムクラスターの表面でのピルビン酸メチルのエナンチオ選択的水素化が調べられました。 Ni(111)表面におけるピルビン酸メチルの分子配向および配座が105~220Kの温度範囲で調べられています。 ピルビン酸メチルは in vitroおよびin vivoでインスリン分泌を刺激することが報告されています。
アプリケーション
ピルビン酸メチルは、Pt{111}上におけるピルビン酸メチルの吸着と反応性を調べるのに用いられる可能性があります。 ジメチル2,3-ジメチレンブタンジオアートの調製に使用される可能性があります。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371173-BULK:
371173-25G:
371173-100G:
371173-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Enantioselective hydrogenation of methyl pyruvate over polymer-stabilized and supported iridium clusters.
Zuo X, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 147(1), 63-72 (1999)
Fundamental aspects of enantioselective heterogeneous catalysis: the surface chemistry of methyl pyruvate on Pt {111}.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(41), 9696-9703 (2000)
Bo Fan et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 43(3), 1003-1011 (2017-10-03)
Tetrandrine and Fangchinoline (Fcn) are two natural products that are found in Stephania tetrandra. Tetrandrine is a known anti-bladder cancer compound, but the effects of Fcn on bladder cancer have been previously unclear. In the present study, we focused on
Dimethyl 2, 3-Dimethylenebutanedioate from Methyl Pyruvate and Methyl Acrylate.
Grundke C and Hoffman HMR.
Chemische Berichte, 120(8), 1461-1462 (1987)
Emma Heart et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 292(5), E1295-E1300 (2007-01-11)
Pulsatile insulin output, paralleled by oscillations in intracellular Ca(2+), reflect oscillating metabolism within beta-cells in response to secretory fuels. Here we question whether oscillatory periodicity is conserved or varied from stimulation to stimulation, whether glycolysis is essential for the manifestation