アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E44000-5G:
E44000-5KG:
E44000-100G:
E44000-25G:
E44000-BULK:
E44000-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック