由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
bp
212 °C (lit.)
mp
73-78 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
phenolic; sweet
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W359505-VAR-K:
W359505-10KG:
W359505-5KG-K:4548173979267
W359505-SAMPLE-K:
W359505-10KG-K:
W359505-25KG-K:
W359505-25KG:
W359505-250G-K:
W359505-BULK-K:
W359505-5KG:
W359505-250G:
W359505-1KG:
W359505-SAMPLE:
W359505-1KG-K:4548173979250
W359505-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック