アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
InChI Key
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- A ligand to prepare iridium complex for the study of equilibria between iridium hydride alkylidene structures and their corresponding hydride olefin isomers.
- A model compound in the study of Pt/C-catalyzed H-D exchange reactions of aromatic compounds using D2O.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P53608-BULK:
P53608-VAR:
P53608-5G:
P53608-100G:
P53608-25G:
試験成績書(COA)