サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | 在庫あり出荷可能 | ¥6,350 |
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥17,500 |
この商品について
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 97% | description 99% |
| assay 98% | assay - | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 212-213 °C (lit.) | bp 212-213 °C (lit.) | bp 256 °C/764 mmHg (lit.) | bp 147-148 °C/3 mmHg (lit.) |
| form crystals | form - | form liquid | form solid |
| mp 59-61 °C (lit.) | mp 12-16 °C (lit.) | mp 18 °C (lit.) | mp 109-111 °C (lit.) |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-イソプロピルフェノール
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
175404-1KG: + 175404-VAR: + 175404-100G: + 175404-BULK: + 175404-250G: + 175404-5G:
jan