Merck
E17852
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピオン酸エチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
136.58
Beilstein:
385698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
121.1 °F
引火点(℃)
49.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E17852-100G:
E17852-VAR:
E17852-BULK:
E17852-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)