アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
109-111 °C (lit.)
密度
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
InChI Key
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- パリレンCの化学的表面官能化用試薬として
- スチレンの原子移動ラジカル重合(ATRP)に必要なポリエチレングリコールマクロ開始剤の調製
- (±)-ミントラクトンの合成
- ATRP開始剤である、塩素変性TiO2ナノ粒子の調製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
94.1 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
34.5 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157139-500G:
157139-BULK:
157139-VAR:
157139-100G:
157139-25G:
試験成績書(COA)