蒸気圧
4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
92%
屈折率
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
170-190 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.[3]
- It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.[4]
- It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.[5]
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109274-100G:4548173927305
109274-500G:4548173927312
109274-BULK:
109274-5G:
109274-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック