Merck
189871
Sigma-Aldrich
エチルマグネシウムブロミド 溶液
3.0 M in diethyl ether
別名:
EtMgBr溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2MgBr
CAS番号:
分子量:
133.27
Beilstein:
3587203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
3.0 M in diethyl ether
密度
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
有機マグネシウム化合物であるエチルマグネシウムブロマイドは、グリニャール試薬として一般的に知られています。主にC-C結合形成に使用される強力な炭素求核剤です。
アプリケーション
エチルマグネシウムブロマイド溶液(3.0 M、ジエチルエーテル溶液)は、銅(I)触媒によるアリル置換反応に使用できます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
使い捨てのボトルとして25 mL Sure/Sealボトルを推奨します。繰り返し穴を開けることは、製品の性能の劣化を引き起こします。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
189871-8L:4548173111988
189871-4X25ML:4548173309071
189871-PZ:
189871-18L-C:
189871-VAR:
189871-BULK:
189871-4X10ML:4548173304571
189871-800ML:4548173111971
189871-100ML:4548173111957
189871-18L:4548173111964
189871-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective Copper-Catalyzed SN2? Substitution with Grignard Reagents.
Alexakis A, et al.
Synlett, 0927-0930 (2001)
Organic Chemistry, 542-542 (2008)
Janne E Tønder et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1447-1455 (2004-05-12)
Copper mediated allylic substitutions and conjugate additions to geranyl, cinnamyl and allylic indole compounds have been investigated with the aim of finding a method for the creation of the all-carbon quaternary centre present in the natural product lyngbyatoxin A. Reaction
T Nishiyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(12), 1999-2002 (2001-01-06)
The direct alpha-bromination of various ketones using trifluoromethanesulfonic anhydride and Grignard reagent or magnesium bromide in ether gave the corresponding alpha-bromo ketones in moderate to good yields under mild reaction conditions.
F Turon et al.
Lipids, 37(8), 817-821 (2002-10-10)
An analytical procedure was developed for regiodistribution analysis of TAG using alpha-MAG prepared by an ethyl magnesium bromide deacylation. In the present communication, the deacylation procedure is shown to lead to representative alpha-MAG, allowing the composition of the native TAG