Merck
D206709
Sigma-Aldrich
2,2-ジフェニルエチルアミン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,690
25 G
¥19,600
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,690
25 G
¥19,600
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH2NH2
CAS番号:
分子量:
197.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
48-49 °C (lit.)
SMILES記法
NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11,15H2
InChI Key
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D206709-BULK:
D206709-VAR:
D206709-25G:
D206709-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna Munder et al.
MedChemComm, 10(2), 280-293 (2019-03-19)
Pancreatic β-cell membranes and presynaptic areas of neurons contain analogous protein complexes that control the secretion of bioactive molecules. These complexes include the neuroligins (NLs) and their binding partners, the neurexins (NXs). It has been recently reported that both insulin