Merck
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
154.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
濃度
60%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(CCl)cc1C
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D150606-10KG:
D150606-100G:
D150606-BULK:
D150606-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)