製品名
3-アミノ-4-ヒドロキシ安息香酸, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
289647-25G:
289647-VAR:
289647-BULK:
289647-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)