Merck
460621
Sigma-Aldrich
4-メトキシピリジン
97%
別名:
γ-Methoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥15,600
25 ML
¥53,500
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥15,600
25 ML
¥53,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-メトキシピリジンは4-メトキシピリジン-N-オキシドから触媒水素化法を用いて調製されます。[1] 4-メチルピリジンのO-位置リチウム化(金属化塩基として飯散るリチウムを使用)が研究されています。[2]
アプリケーション
4-メトキシピリジンは(±)-プミリオトキシンC[3]および (±)-ラスビンII[4]の立体制御合成において開始試薬として用いられました。また、ジヒドロピリジン-4-オン(ニューロンのニコチン性アセチルコリン受容体のリガンドとして機能する可能性がある)の構築を効率化する目的でも用いられました。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460621-5ML:
460621-VAR:
460621-25ML:
460621-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Addition of Grignard reagents to 1-acyl-4-methoxypyridinum salts. An approach to the synthesis of quinolizidinones.
Connns DL and Brown JD.
Tetrahedron Letters, 27(38), 4549-4552 (1986)
A highly stereocontrolled, four-step synthesis of (?)-lasubine II.
Brown JD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(22), 7445-7447 (1988)
Iu Iu Vol'dman et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 15(8), 1044-1055 (1989-08-01)
Acceleration of substrate longitudinal relaxation (T1) was used to study cytochrome P-450-aminopyrine (1st type substrate) and P-450-4-methoxypyridine (2nd type substrate) complexes. Dissociation constant, T1 and/or residence time of substrate in the complex can be obtained from the dependence of T1
Woldman YaYu et al.
FEBS letters, 212(1), 53-57 (1987-02-09)
Longitudinal relaxation (T1) measurements for all lines (alpha-CH, beta-CH, O-CH3) in the 4-methoxypyridine 1H-NMR spectrum were used to study the interaction of 4-methoxypyridine with purified microsomal cytochrome P-450 from livers of phenobarbital-treated rats. The paramagnetic contribution to the observed T1(-1)
Tetrahedron, 60, 4861-4861 (2004)