Merck
D125202
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride
97%
別名:
2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
CAS番号:
分子量:
200.15
Beilstein:
3551603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D125202-100G:
D125202-25G:
D125202-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)