Merck
20425
Sigma-Aldrich
tert-ブトキシ ビス(ジメチルアミノ)メタン
technical
別名:
Bredereck試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥39,700
50 ML
¥177,000
¥39,700
出荷予定日2025年4月18日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥39,700
50 ML
¥177,000
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
174.28
Beilstein:
1901973
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,700
出荷予定日2025年4月18日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
InChI Key
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応剤:
  • 光化学療法剤としてのピロロキナゾリンの調製
  • 立体選択的分子間ラジカル付加によるシンコナアルカロイドキニーネのエナンチオ選択的形式合成
  • 分子内イソミュンヒノン環化付加反応によるカンプトテシンの合成
  • アミノメチレン化反応
アナリシスノート
tert-ブトキシビス(ジメチルアミノ)メタン、トリス(ジメチルアミノ)メタンおよびN,N-ジメチルホルムアミドジ-tert-ブチルアセタールの混合物
その他情報
総説[1];穏やかな縮合反応[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
20425-10ML-F:
20425-BULK-F:
20425-INTR-F:
20425-50ML-F:
20425-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)