製品CLS6947500BOは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
closure type lid
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 6947-500BO
利用可能性
not available in EU
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flange is finely ground for a tight seal.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)