Merck
Z687553
3D Biotek 3D Insert PSスキャホールド
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
別名:
3D, 3D Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥20,000
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥20,000
Check Cart for Availability
物質
polystyrene
詳細
polystyrene (PS)
無菌性
sterile
品質
12 inserts/24 well plate
包装
pack of 12 ea (12 inserts supplied in 24 well plate)
メーカー/製品名
3D Biotek PS152024-12
ファイバー直径
150 μm
サイズ
24 well
clear
ポアサイズ
~200 μm (Fiber spacing)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3D Biotekは最新の3D細胞培養製品と技術を、お手ごろの価格で提供しています。さて、今、我々のお勧めするお買い得情報をいかして製品をお試しいただくチャンスです。 3D Insert細胞培養スキャホールドを使うのがいかに簡単で便利かに驚かれることでしょう。 3D Insert細胞培養スキャホールドとは:
  • 最終的にガンマ線放射により滅菌済みで、すぐにご使用いただけます。
  • 現在お使いの2Dアッセイのほとんどと互換性があります。
  • 容易なイメージング。細胞増殖は光顕微鏡でモニターされるので、追加で複雑な器機を購入する必要はありません。
法的情報
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mayra Paolillo et al.
Cells, 8(11) (2019-11-27)
Metastatic spread is mainly sustained by cancer stem cells (CSC), a subpopulation of cancer cells that displays stemness features. CSC are thought to be derived from cancer cells that undergo epithelial to mesenchymal transition (EMT), thus acquiring resistance to anoikis
Carlos E Caicedo-Carvajal et al.
Journal of tissue engineering, 2011, 362326-362326 (2011-11-11)
Isolation and amplification of primary lymphoma cells in vitro setting is technically and biologically challenging task. To optimize culture environment and mimic in vivo conditions, lymphoma cell lines were used as a test case and were grown in 3-dimension (3D)
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。