Merck
CDS003381
Sigma-Aldrich
5-Methylhexanoic acid
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O2
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
CC(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-3-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS003381-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Satya Swathi Nadakuduti et al.
Plant physiology, 175(1), 36-50 (2017-07-14)
Acylsugars are synthesized in the glandular trichomes of the Solanaceae family and are implicated in protection against abiotic and biotic stress. Acylsugars are composed of either sucrose or glucose esterified with varying numbers of acyl chains of differing length. In