スキップする
C7629
L-シトルリン
≥98% (TLC)
別名:
(S)-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸, L-2-アミノ-5-ウレイド吉草酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H13N3O3
CAS番号:
分子量:
175.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-759-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725416
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-シトルリン, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-シトルリンは、変成プロセスの共同作用に関与する代謝物のバリデーションのための超高性能液体クロマトグラフィーに使用されています。
Biochem/physiol Actions
L-シトルリンは、経口摂取した場合、ヒトにおける鎌状赤血球症の状態を改善することが分かっています。L-シトルリンは、NO合成酵素欠損におけるL-アルギニン投与の代わりになります。L-シトルリンの補給は、NO依存的シグナルの目的を満たすことが分かっています。
NO合成酵素によるL-アルギニンからの一酸化窒素の生成における中間体です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
27505748935734187
D-Citrulline ≥99.0%
Sigma-Aldrich
27505
D-Citrulline
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0%
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-シトルリン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf